Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta sin filtro ART™ en gradilla con tapa extraíble
Las puntas de pipeta sin filtro Thermo Scientific™ ART™ mantienen la alta calidad que se espera de las puntas ART™, pero en las aplicaciones en las que la contaminación no supone un problema.
46.80€ - 66.65€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Formato | Gradilla de tapa abatible |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10634361
|
Thermo Scientific™
3511 |
ART 10 REACH, sin filtro, estériles, gradilla, tapa extraíble | 10 μl | Longitud extendida, MicroPoint |
65.05€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10429282
|
Thermo Scientific™
3512 |
ART 10 REACH, sin filtro, no estériles, en gradilla, tapa extraíble | 10 μl | Compatibilidad universal |
54.40€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10191001
|
Thermo Scientific™
3521 |
ART 20, sin filtro, estériles, en gradilla, tapa abatible | 20 μl | MicroPoint |
66.65€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10098900
|
Thermo Scientific™
3522 |
ART 20, sin filtro, no estériles, en gradilla, tapa extraíble | 20 μl | MicroPoint |
47.70€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10242621
|
Thermo Scientific™
3551 |
ART 200, sin filtro, estériles, en gradilla, tapa abatible | 200 μl | Compatibilidad universal |
56.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10624881
|
Thermo Scientific™
3582 |
ART 1000 SoftFit, sin filtro, no estériles, en gradilla, tapa extraíble | 1000 μl | Compatibilidad universal |
46.80€
paquete de 800 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Las puntas sin filtro ART™ ofrecen la misma calidad, rendimiento y fiabilidad demostradas que cabe esperar de las puntas de barrera ART, pero se han diseñado para aplicaciones más habituales en las que la contaminación no supone un problema. Las puntas ART™ son universales, tienen diseño de ajuste por fricción y son compatibles con la mayoría de las marcas de pipetas.
Las puntas sin filtro ART™ ofrecen la misma calidad, rendimiento y fiabilidad demostradas que cabe esperar de las puntas de barrera ART™
- Puntas sin filtro
- Las puntas ART™ están certificadas como material libre de ADN, ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
- Las gradillas de tapa extraíble proporcionan acceso a todas las puntas y son ideales para el pipeteo multicanal
Especificaciones
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
ART™ |
Transparente | |
Gradilla de tapa abatible | |
La mayoría de las marcas de pipetas | |
Polipropileno virgen |