Learn More
Thermo Scientific™ Racks con bisagras vacías para puntas de pipeta ART™
Ahorre un valioso espacio en el laboratorio con la gradilla con bisagras para puntas de pipeta Thermo Scientific™ ART™.
Marca: Thermo Scientific™ 2004-ER
30.08 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Save valuable space in the lab with the stackable Thermo Scientific™ ART™ Pipette Tip Empty Hinged Racks. ART barrier tips provide 100% security against aerosols and liquid contamination. Front latch closes and locks, ensuring safe and secure storage throughout.
Características:
- Las puntas con filtro ART proporcionan una seguridad del 100 % frente a la contaminación por aerosoles y líquidos.
- Las gradillas permiten el acceso rápido y fácil a las puntas de pipeta, lo que permite un ahorro de tiempo considerable
- El cierre frontal permite cerrar y bloquear, lo que garantiza el almacenamiento seguro
Certificaciones:
- Productos no estériles certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR
- Productos estériles certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR
Recomendada para:
- Manejo de líquidos
- Biología molecular
- PCR
- Biotecnología
Especificaciones
Certificación como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR | |
Pequeño | |
Sí |
Caja con bisagras vacía | |
Cuadrada | |
No estéril |