Learn More
Thermo Scientific™ Racks con bisagras vacías para puntas de pipeta ART™ Código de producto.: 10429844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.20€
    31.80€ / paquete de 10
    Ahorro 2.40€
    7% Descuento
Thermo Scientific™ Racks con bisagras vacías para puntas de pipeta ART™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10429844
Medio, paquete de 10
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 8
Código de producto. 10429844
Marca: Thermo Scientific™ 2006ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.20€
    31.80€ / paquete de 10
    Ahorro 2.40€
    7% Descuento
Ver promociones disponibles
Edge
Ahorre un valioso espacio en el laboratorio con estas gradillas con bisagras para puntas de pipeta apilables.
Ahorre un valioso espacio en el laboratorio con la gradilla con bisagras vacías para puntas de pipeta Thermo Scientific™ ART™. Las puntas con filtro de barrera ART proporcionan una seguridad del 100 % frente a la contaminación por aerosoles y líquidos. El cierre frontal permite cerrar y bloquear, lo que garantiza el almacenamiento seguro.
Características:
  • Las puntas con filtro ART proporcionan una seguridad del 100 % frente a la contaminación por aerosoles y líquidos.
  • Las gradillas permiten el acceso rápido y fácil a las puntas de pipeta, lo que permite un ahorro de tiempo considerable
  • El cierre frontal permite cerrar y bloquear, lo que garantiza el almacenamiento seguro
Certificaciones:
  • Productos no estériles certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR
  • Productos estériles certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR
Recomendada para:
  • Manejo de líquidos
  • Biología molecular
  • PCR
  • Biotecnología
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR
Tipo de producto Caja con bisagras vacía
Forma Cuadrada
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Cantidad Rack con tapa articulada, 10 bandejas/paquete, 5 paquetes/caja
Tamaño Medio
Promo
Caduca: 2025-12-31
Ciencia de los alimentos: Procesamiento, pruebas y análisis
Explore soluciones avanzadas para el procesamiento, las pruebas y el análisis de alimentos. Mejore la precisión, la calidad y la eficiencia con nuestra selección de productos. Código promocional: 24137
Aplicar promoción y agregar...
Título del producto
Thermo Scientific™ Racks con bisagras vacías para puntas de pipeta ART™ >