Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro de calibre ancho ART™
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta para especialidades que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Marca: Thermo Scientific™ 2079G
123.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.84500kg
Descripción
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta de barrera Thermo Scientific™ ART™ anchas, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas ART están diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones.
Características:
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
- Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
Especificaciones
Gradilla de tapa abatible, con filtro, estéril, ART 1000G | |
Sí | |
ART 1000G | |
8.54 cm | |
Gradilla | |
Compatibilidad universal | |
Estériles y preparados para PCR |
1000 μl | |
Estériles | |
3.36 pulg | |
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas | |
Gen├│mica de amplio calibre | |
ART |