Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de recarga ART™
Reduzca los residuos y ahorre espacio de sobremesa y de almacenamiento con el avanzado sistema de recarga sin filtros Thermo Scientific™ ART™.
Marca: Thermo Scientific™ 3101-RT
39.26 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
Descripción
Reduzca los residuos y ahorre espacio de sobremesa y de almacenamiento con el avanzado sistema de recarga sin filtros Thermo Scientific™ ART™. Este sistema proporciona una opción que respeta el medio ambiente sin poner en peligro la esterilidad.
Características:
- El envase apilable de las puntas con filtro de barrera permite que las puntas pasen a través de los agujeros con offset en los insertos inferiores
- Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas, de forma que no hay ningún problema para transferirlas a la gradilla
- La funda exterior protege las puntas de la contaminación externa cuando se recargan los insertos
- La opción de envase para las puntas reduce el volumen de residuos plásticos
- Rígido diseño del inserto que proporciona una carga de la punta fiable
- Número de lote y descripción impresos en cada inserto
Nota:
Se necesita una gradilla vacía para las piezas -RT
Especificaciones
1000 μl | |
Estéril | |
ART sin filtrar | |
8,89cm | |
Gradilla | |
Menos recursos utilizados y menos residuos | |
ART |
Sin filtro | |
Natural | |
3,5 in | |
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
2800/Cs. | |
Pipeta de ajuste universal | |
Estéril |
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Promoción exclusiva en manipulación de líquidos
Desbloquee la precisión: las mejores pipetas y consejos de promoción.Promo Code: 25076Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%