Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro en rack con tapa articulada ART™ SoftFit-L™
La barrera de sellado automático está diseñada para evitar la contaminación, incluso en las condiciones más exigentes
135.00€ - 193.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Natural |
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas |
Formato | Gradilla con bisagras |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12994037
|
Thermo Scientific™
2779-HR |
1000 L, con filtro, estéril, rack con bisagras | 1000 μL | Azul | Sterile & PCR Ready |
172.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11565454
|
Thermo Scientific™
2749-HR |
20 L, con filtro, estéril, rack con bisagras | 20 μL | Rojo | Sterile & PCR Ready |
170.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11505464
|
Thermo Scientific™
2739-HR |
300 l, con filtro, estéril, gradilla con bisagras | 300 μl | Naranja | Sterile & PCR Ready |
135.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11585454
|
Thermo Scientific™
2769-HR |
200 L, con filtro, estéril, rack con bisagras | 200 μL | Verde | Sterile & PCR Ready |
184.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11373393
|
Thermo Scientific™
2789-HR |
1200 L, con filtro, estéril, rack con bisagras | 1200 μL | Amarillo | Sterile & PCR Ready |
193.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de su pipeta, siempre con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™. Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
- Polipropileno virgen
- Dispensación exacta y mayor nivel de reproducibilidad
- Con protección contra la contaminación por aerosoles y líquidos
Especificaciones
Con filtro | |
Natural | |
Gradilla con bisagras | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ | |
Sterile & PCR Ready |
Estéril | |
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
SoftFit L |