Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Brazo articulado
Para utilizar con una base (158340) o directamente en un microscopio con rosca M6.
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158345
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Brazo articulado para colocar guías de luz flexibles y líneas de luz con precisión.
- Para guías de luz flexibles.
- Soportes disponibles para guías de luz en diferentes tamaños.
Especificaciones
Accesorio | |
Base 158340 o directamente en un microscopio con rosca M6. | |
7.9 in. |
Iluminación para esteromicroscopía | |
2 orificios M6 | |
200 mm |