Learn More
RETSCH Dispositivos de sujeción estándar AS 200
738.00€ - 984.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispositivos de sujeción |
---|---|
Diámetro (métrico) | 100/150/200/203 mm |
Para utilizar con (equipo) | Agitador de tamiz analítico AS 200 |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10136791
|
RETSCH
32.662.0005 |
Colador seco |
738.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10789902
|
RETSCH
32.662.0007 |
Tamizado húmedo |
984.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Especificaciones
Dispositivos de sujeción | |
100/150/200/203 mm | |
Agitador de tamiz analítico AS 200 | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
RETSCH Dispositivos de sujeción estándar AS 200