Learn More
Ácido ascórbico, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 50-81-7 |
Fórmula molecular | C6H8O6 |
Número MDL | MFCD00064328 |
Cantidad | 100 ml |
Sinónimo | l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l +-ascorbic acid, l-ascorbate, ascorbicap, cevitamic acid, ascorbate, ascoltin, hybrin |
Clave InChI | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
Nombre IUPAC | (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one |
Peso molecular (g/mol) | 176.12 |
PubChem CID | 54670067 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ascorbic Acid Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1008401 (RP027)
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .