missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm Ashing Furnace, LVT Series

Diseñado para incinerar en el laboratorio.Un sistema especial de admisión y escape de aire permite un intercambio de aire de más de 6 veces por minuto.El aire de entrada se precalienta para garantizar una buena uniformidad de la temperatura.

Brand:  Nabertherm LV092H1RN1

 View more versions of this product

Product Code. 15519582

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products »

Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Temperatura máxima: 1100 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Placas cerámicas calefactoras con un elemento calefactor integral protegido frente a gases y salpicaduras, además de ser fácil de reemplazar
  • Intercambio de aire de más 6 de veces por minuto
  • Buena uniformidad de temperatura debido al precalentamiento del aire entrante
  • Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Carcasa doble para temperaturas externas bajas y estabilidad
  • Puerta elevadora con superficie caliente de espaldas al operador
  • Los relés de estado sólido proporcionan­un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Specifications

Specifications

9 l
B410
485 × 415 × 845 mm
1100 °C
240 × 230 × 170 mm
45 kg
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.