Learn More
Nabertherm™ Hornos de incineración con limpieza integrada de gases de escape
Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 L
24 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Temperatura máxima de 600 °C para el proceso de incineración
- Temperatura máxima de 1100 °C para el proceso posterior
- Calentamiento de tres lados (ambos lados y fondo)
- Placas de calentamiento cerámicas con alambre de calentamiento integrado
- El recipiente de recogida de acero protege el aislamiento inferior
- El cierre asistido por resorte de la puerta del horno (puerta abatible) con bloqueo mecánico evita la apertura accidental
- Postcombustión térmica/catalítica, integrada en el canal de escape, hasta 600 °C en funcionamiento
- El control de temperatura de la poscombustión puede ajustarse a 850 °C
- Control del aire de escape
- El aire de entrada se precalienta a través de la placa calefactora inferior
- Limitador de sobretemperatura con temperatura de corte ajustable como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | C550 |
| Capacidad (métrico) | 9 L |
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 240 x 230 x 170 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 575 x 415 x 750 mm |
| Tensión | 400 V |
| Vataje | 7000 W |