Learn More
Fisherbrand™ Papeles de filtro cuantitativo sin cenizas, filtrado rápido de grado 11
Se utiliza para precipitados gruesos y voluminosos, como el hierro, los hidróxidos de aluminio y cromo, la determinación de silicio en el acero y el análisis de arrabios.
4.55€ - 97.35€
Especificaciones
Descripción | Contenido de ceniza: 0.007% |
---|---|
Material | Línteres 100 % de algodón |
Particle Retention | De 12 a 15 μm |
Tamaño de poro | De 12 a 15 μm |
Velocidad de filtración | 10 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11475188
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Disco simple |
14.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11485188
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Disco simple |
16.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11710035
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Disco plegado |
70.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11495188
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Disco simple |
19.15€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11405198
|
Fisherbrand™
|
185 mm | Disco simple |
27.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11730025
|
Fisherbrand™
|
120 mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11790025
|
Fisherbrand™
|
110mm | Disco plegado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11720035
|
Fisherbrand™
|
185mm | Disco plegado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11760015
|
Fisherbrand™
|
135mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11740015
|
Fisherbrand™
|
42.5mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11750015
|
Fisherbrand™
|
45mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11730015
|
Fisherbrand™
|
47mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11445188
|
Fisherbrand™
|
55mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11455188
|
Fisherbrand™
|
70mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11465188
|
Fisherbrand™
|
90mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Papel filtro de poros grandes
- Fabricados con fibras de línter de algodón al 100 %
- Lavados con ácido y limpiados con agua desmineralizada para obtener una alta pureza
- El contenido de ceniza es del 0.007 %
- Aplicaciones: Industria química, de alimentos y bebidas y análisis atmosférico
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007% | |
De 12 a 15 μm | |
10 s | |
11 | |
0,18 mm |
Línteres 100 % de algodón | |
De 12 a 15 μm | |
Se utiliza para precipitados gruesos y voluminosos, como el hierro, el hidróxido de aluminio y el cromo, determinación de silicio en el acero y análisis de arrabios | |
100/paquete | |
Papel de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza |