Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para análisis cualitativo de filtrado lento sin ceniza de grado 14
Se utiliza para precipitados finos como dióxido de plomo y fluoruro de calcio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11738963
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Papel filtro de porosidad estrecha
  • Fabricados con fibras de línter de algodón al 100 %
  • Lavados con ácido y limpiados con agua desmineralizada para obtener una alta pureza
  • El contenido de ceniza es del 0.007 %
  • Aplicaciones: Industria química, de alimentos y bebidas y análisis atmosférico
Especificaciones
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007%
Fibras de línter de algodón al 100 %
De 3 a 5 μm
Se utiliza en precipitados finos como dióxido de plomo, fluoruro de calcio, sulfuro de níquel, sulfuro de cinc, dióxido y molibdato de plomo
100/paquete
Papeles de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza
Disco simple
De 3 a 5 μm
100 s
14
0.15mm
110mm