Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para análisis cualitativo de filtrado lento sin ceniza de grado 14
Se utiliza para precipitados finos como dióxido de plomo y fluoruro de calcio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
- Papel filtro de porosidad estrecha Fabricados con fibras de línter de algodón al 100 %
- Lavados con ácido y limpiados con agua desmineralizada para obtener una alta pureza
- El contenido de ceniza es del 0.007 %
- Aplicaciones: Industria química, de alimentos y bebidas y análisis atmosférico
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007% | |
Fibras de línter de algodón al 100 % | |
De 3 a 5 μm | |
Se utiliza en precipitados finos como dióxido de plomo, fluoruro de calcio, sulfuro de níquel, sulfuro de cinc, dióxido y molibdato de plomo | |
100/paquete | |
Papeles de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza |
Disco simple | |
De 3 a 5 μm | |
100 s | |
14 | |
0.15mm | |
125mm |