missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASL Mouse anti-Human, Clone: OTI14C7, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17504773
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17504773 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17504773

Marca: Origene Technologies TA804950S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ASL Monoclonal antibody specifically detects ASL in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno ASL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI14C7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ASL
N.º de referencia del gen P04424
Alias de gen 2510006M18Rik; argininosuccinase; argininosuccinate lyase; Arginosuccinase; ASAL; Asl
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ASL produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 435
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.