Learn More
Tocris Bioscience™ ASP 3026
Potent anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitor; also potent ACK inhibitor
170.62€ - 667.37€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N2-[2-Methoxy-4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl]-N4-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
---|---|
CAS | 1097917-15-1 |
Objetivo | ALK Inhibitors |
Fórmula molecular | C29H40N8O3S |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 580.74 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18701698
|
Tocris Bioscience™
5310/10 |
10 mg |
170.62€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18730518
|
Tocris Bioscience™
5310/50 |
50 mg |
667.37€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Potent anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitor (IC50 = 3.5 nM). Also inhibits Ack and ROS1 activity (IC50 values are 5.8 and 8.9 nM respectively). Attenuates proliferation, and induces apoptosis of NPM-ALK+ T cell anaplastic large-cell lymphoma (ALCL) cells in vitro. Suppresses tumor growth of NPM-ALK+ ALCL cell xenografts in mice. Causes tumor shrinkage in hEML4-ALK transgenic mice. Orally available.Especificaciones
N2-[2-Methoxy-4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl]-N4-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine | |
ALK Inhibitors | |
580.74 |
1097917-15-1 | |
C29H40N8O3S | |
>99% |