Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aspartamo, 98 % Código de producto.: 15444109
Thermo Scientific Chemicals Aspartamo, 98 %
Código de producto. 15444109
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 15444109
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61523.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Un edulcorante no nutritivo y un éster de dipéptido casi 160 veces más dulce que sacarosa
Aspartame is a synthetic and low-calorie sweetener and is used as an active ingredient in consumer foods, beverages, soft drinks, breath mints, sugar free chewing gum, cocoa mixes, frozen desserts, chewable vitamin supplements, milk drinks, cerals, pharmaceutical drugs and supplements, tabletop sweeteners and diet sodas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El aspartamo es un edulcorante sintético y bajo en calorías que se utiliza como ingrediente activo en alimentos, bebidas, refrescos, pastillas mentoladas para el aliento, chicle sin azúcar, mezclas de cacao, postres congelados, suplementos vitamínicos masticables, bebidas lácteas, cereales, medicamentos y suplementos farmacéuticos, edulcorantes de mesa y refrescos light.
Solubilidad
Soluble en ácido fórmico, dimetilsulfóxido. Escasamente soluble en agua y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22839-47-0
Fórmula molecular C14H18N2O5
Peso molecular (g/mol) 294.31
Número MDL MFCD00002724
Clave InChI IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Sinónimo aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener
PubChem CID 134601
ChEBI CHEBI:2877
Nombre IUPAC Ácido (3S)-3-amino-4-[(2S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]amino]-4-oxobutanoico
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aspartame
Punto de fusión 243°C to 245°C
Color White
Fórmula lineal HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3
Beilstein 2223850
Índice Merck 14,839
Información de solubilidad Soluble in formic acid,dimethyl sulfoxide. Sparingly soluble in water and ethanol.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN28L015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Catalog NumberJ61523.06,J61523.14,J61523.22
Número de loteN21L063 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2025 Catalog NumberJ61523.06,J61523.14,J61523.22
Número de loteY22K018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/11/2024 Catalog NumberJ61523.06,J61523.14,J61523.22
Número de loteU22K017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/09/2024 Catalog NumberJ61523.06,J61523.14,J61523.22
Número de loteS17K001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2024 Catalog NumberJ61523.06,J61523.14,J61523.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Aspartamo, 98 % >