Learn More
Hecht Karl™ Frascos de cuello estrecho de vidrio transparente Assistent™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño del tapón:
GL22
Descripción
- Narrow neck
- Black screw cap
- Available in a wide range of capacities from 30 mL to 1000 mL
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Material | Vidrio |
Boca | Narrow |
Tipo de producto | Frasco |
Tamaño del tapón | GL22 |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |