Learn More
Solución de trioleína ASTM™ D6584, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15949701 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
15949701 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 15949701
Marca: Honeywell Fluka R13832ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
5000 μg/ml en piridina, patrón analítico, material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 122-32-7, 110-86-1
Densidad 0.98 g/cm3
Temperatura de inflamación 20°C
Forma física Líquido
Punto de ebullición 115°C
Industry Type BIOCOMBUSTIBLES
Cantidad 2 mL
Grado Estándar analítico