missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Astragalin, MedChemExpress

Código de producto. p-200098963
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16498818

Marca: Medchem Express HYN0015

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Astragalin (Astragaline) a flavonoid with anti-inflammatory, antioxidant, anticancer, bacteriostatic activity. Astragalin inhibits cancer cells proliferation and migration, induces apoptosis. Astragalin is orally active and provides nerve and heart protection, and resistance against and osteoporosis.

Astragalin (Astragaline) a flavonoid with anti-inflammatory, antioxidant, anticancer, bacteriostatic activity. Astragalin inhibits cancer cells proliferation and migration, induces apoptosis. Astragalin is orally active and provides nerve and heart protection, and resistance against and osteoporosis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Astragalin
CAS 480-10-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20O11
Cantidad 10 mg
Sinónimo Astragaline 3-Glucosylkaempferol Kaempferol 3-β-D-glucopyranoside
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (223.03 mM)
SMILES OC1=CC2=C(C(C(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(C4=CC=C(O)C=C4)O2)=O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 448.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.38
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado