Learn More
Astragalin, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Descripción
Astragalin (Astragaline) a flavonoid with anti-inflammatory, antioxidant, anticancer, bacteriostatic activity. Astragalin inhibits cancer cells proliferation and migration, induces apoptosis. Astragalin is orally active and provides nerve and heart protection, and resistance against and osteoporosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Astragalin |
| CAS | 480-10-4 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H20O11 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Astragaline 3-Glucosylkaempferol Kaempferol 3-β-D-glucopyranoside |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (223.03 mM) |
| SMILES | OC1=CC2=C(C(C(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(C4=CC=C(O)C=C4)O2)=O)C(O)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 448.38 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.