Learn More
Gibco™ Astrocyte Medium
Medio astrocito
Marca: Gibco™ A1261301
155.80 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
El medio astrocito se ha formulado especialmente para fomentar el crecimiento de astrocitos humanos primarios y de rata, manteniendo sus fenotipos. El medio ha sido validado y optimizado internamente para proporcionar un equilibrio óptimo entre el crecimiento celular y el mantenimiento de la viabilidad celular, el fenotipo normal y la función. Si se desea una proliferación más rápida, se recomienda añadir una cantidad apropiada de factor de crecimiento epidérmico (EGF), aunque las células pueden presentar cambios morfológicos y fenotípicos.Los astrocitos son un tipo de células gliales del sistema nervioso con una forma típica de estrella. En los últimos años, se ha demostrado que los astrocitos no solo funcionan como rellenos de huecos y apoyos estructurales, sino que desempeñan un papel activo respaldando las funciones normales de las neuronas, oligodendrocitos, células madre neurales, y barrera hematoencefálica. Regulan el entorno iónico y químico extracelular, responden a las lesiones del SNC y desempeñan un papel fundamental en la patogénesis de la muerte neuronal isquémica, y han permanecido como una de las áreas de investigación más activas en neurociencia.
El medio astrocito tiene tres componentes: medio base (DMEM), suplemento N-2 y suero fetal bovino OneShot (SFB). La mezcla de estos tres componentes produce un medio completo.
Para protocolos establecidos que usan el medio astrocito, acceda a nuestro manual de protocolos de neurobiología Gibco.
Vea las publicaciones que utilizan productos de neurobiología Gibco en nuestra CellCite Gibco.
Especificaciones
• Suplemento N-2 (100X), almacenar a entre -5 y -20 °C, proteger de la luz • Medio Eagle modificado de Dulbecco (D-MEM) (1X), almacenar a entre 2 y 8 °C, proteger de la luz • Suero bovino fetal One Shot, almacenar a entre -5 y -20 °C, proteger de la luz |
|
Cultivo de células de mamífero | |
Medio astrocito | |
Ambiente |
Células gliales | |
Líquido | |
Sin EDTA, Sin rojo fenol |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.