Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital de bolsillo portátil, PAL- α
Útil para medir la mayoría de tipos de muestras, así como las muestras que se encuentran en proceso de cocción. El refractómetro digital de bolsillo portátil Atago, PAL-α proporciona un amplio intervalo Brix del 0 al 85 %.
Marca:  ATAGO™ 3840
Detalles adicionales : Peso : 0.19170kg
Código de producto. 10404452
  • 855.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Refractómetro a un precio razonable
  • Diseñada con una característica resistente al agua, la unidad se puede lavar bajo el agua corriente
Especificaciones
Especificaciones
Refractómetro
PAL- α
±0,2
Brix
Protección contra el polvo y los chorros de agua IP65
De 10 °C a 40 °C
De 10 °C a 100 °C
0,1 °C
De 0,0 a 85,0 (se muestra: de –0,2 a 85,5)
0,3 ml
0,1
3 s
100 g
±1 °C
De 9,0 °C a 99,9 °C
2 pilas AAA