Learn More
ATG5 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18322422 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18322422 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18322422
Marca: Novus Biologicals NBP311775PE
Rabbit Polyclonal Antibody
ATG5 Polyclonal antibody specifically detects ATG5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ATG5
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen APG5, APG5 (Autophagy 5, S. Cerevisiae)-Like, APG5 autophagy 5-like (S. cerevisiae), APG5L, APG5-LIKE, ASP, ASPAPG5-LIKE, ATG5 Autophagy Related 5 Homolog, ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), Autophagy protein 5, Autophagy Related 5, HAPG5, SCAR25
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A partial recombinant protein produced in E. coli made to an internal portion of the human ATG5 protein produce in (between amino acids 80-400) [UniProt Q9H1Y0].
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9474
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG