Learn More
uvex Guantes de montaje Athletic All-Round
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- El ajuste compacto proporciona retroalimentación táctil cuando se montan piezas más pequeñas
- El revestimiento de espuma NBR es resistente a la abrasión y mejora el agarre en entornos secos o ligeramente húmedos
- La carcasa resistente a la suciedad es ideal para tareas mecánicas
- Certificado por la norma 100 de la OEKO-TEX™
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | Espuma NBR |
Color | Gris, Negro |
Acabado exterior | Suave |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Elastano, Poliamida |
Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
Tamaño | 10 |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Guantes de montaje Athletic All-Round >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido