Learn More
uvex Guantes de montaje Athletic Lite
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- El ajuste ergonómico y estilizado permite un trabajo de precisión con altos niveles de comodidad para el usuario
- El revestimiento de microespuma de poro abierto con estructura fina mejora la capacidad de agarre
- El revestimiento mate transpirable reduce la transpiración excesiva
- Ideal para trabajos de montaje, mantenimiento, inspección y clasificación de precisión
- Certificado por la norma 100 de la OEKO-TEX™
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | Microespuma NBR |
Color | Azul, Negro |
Acabado exterior | Suave |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Poliamida, Elastano |
Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
Tamaño | 10 |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Guantes de montaje Athletic Lite >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido