Learn More
Uvex™ Athletic Lite ESD Safety Glove
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Guante de seguridad ligero y transpirable
- Guante especialmente flexible y sensible para múltiples áreas de aplicación
- Capacidad de pantalla táctil
- Certificado conforme a la norma 100 de Oeko-Tex
- Buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
- La alta transpirabilidad gracias al revestimiento de poro abierto que reduce la transpiración en el interior del guante de seguridad
- Buena sensación táctil al realizar trabajos de precisión
- Ajuste perfecto gracias al diseño de «slim-fit» y al elastano del revestimiento
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN 16350, EN 388 (4121X) |
Coating Material | Microespuma NBR |
Color | Azul, Antracita |
Material | Poliamida, Carbono, Elastano |
Tamaño | 6 |