Learn More
Lenz Laborglasintrumente Atomatic Pipet Duran
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
100 mL
Descripción
- Dispensadores Kipp
- Cabezal dispensador con frasco (1 l)
- Conexión de junta esmerilada: NS 29/32
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Junta cónica estándar | NS 29/32 |