Learn More
ATP5A1 Monoclonal Antibody (7H10BD4F9), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen 459240
381.35 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10546054
  • 572.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Use Isolated mitochondria from Human, Rat, Bovine and Mouse Heart, and HepG2, Cultured Human embryonic lung-derived fibroblasts (strain MRC5), HL-60 cells for positive controls.
ATP5A1 Monoclonal antibody specifically detects ATP5A1 in Bovine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
ATP5A1 Monoclonal Antibody (7H10BD4F9), Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated