Learn More
Monohidrato de sulfato de atropina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473933
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Antagonist at muscarinic receptors; also a bronchodilator. It is also used in used in preanesthetic medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Sirve de antagonista de los receptores muscarínicos, así como de broncodilatador. También se utiliza en la medicación preanestésica.
Solubilidad
Soluble en agua (2500 mg/ml) a 4 °C, etanol (200 mg/ml) a 4 °C, glicerol (400 mg/ml) y metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5908-99-6
Fórmula molecular C17H27NO8S
Peso molecular (g/mol) 405.462
Número MDL MFCD00074815
Clave InChI PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N
Sinónimo atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid
PubChem CID 23624044
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 3-hidroxi-2-fenilpropanoato; ácido sulfúrico; hidrato
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atropine sulfate monohydrate
Punto de fusión 187°C to 192°C
Cantidad 10 g
Número UN UN1544
Beilstein 6109275
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,875
Información de solubilidad Soluble in water (2500mg/ml) at 4°C,ethanol (200mg/ml) at 4°C,Glycerol (400mg/ml),and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 694.84 (676.82 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.