Learn More
Solución Attune™ Debubble (1X)
Solución de burbuja Attune (1x)
Marca: Invitrogen A10496
39.26 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La solución de burbuja Attune™ se utiliza para eliminar el exceso de burbujas de aire que pueden formarse en las líneas fluídicas del citómetro de focalización acústica Attune™ NxT.Minimiza la formación de burbujas
La solución de burbuja Attune™ se ha formulado para minimizar la formación de burbujas que puede tener lugar en las líneas del sistema durante la noche o después del mantenimiento del sistema. Esta solución se utiliza durante la función de desgasificación automatizada del citómetro de focalización acústica Attune™. También se utiliza después de la función de mantenimiento trimestral regular/descontaminación del sistema para ayudar a garantizar que todo el aire introducido durante este proceso de limpieza se elimina antes de analizar las muestras en el sistema.
Práctico
La solución de desgasificación 1x lista para usar se ha diseñado para eliminar la necesidad de dilución antes del uso, así como el acceso a un sistema de purificación de agua.
Alta calidad
Cada lote se ha validado para su uso con el citómetro de focalización acústica Attune™ y se puede trazar gracias al número de lote asignado.
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Attune™ | |
Solución de burbuja de citómetros de flujo |
Citómetro de focalización acústica Attune™ | |
50 mL |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.