Learn More
Líquido de focalización Attune™ (1X)
Código de producto. 10019478
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
20 l
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
20 litros
paquete de 6
10019478 6 x 1 l paquete de 6
15400984 10 L 10 litros
15392496 1 L 1 litro
17384843 20 l 20 litros
4 options
Código de producto. 10019478
Marca: Invitrogen 4449791
Edge
Líquido de focalización Attune™ (1X)
El líquido de focalización Attune™ es una solución de tampón optimizada que se utiliza en el citómetro de focalización acústica Attune™ para focalizar y transportar partículas en todo el sistema de fluídica.
Mantiene la pulcritud del sistema
El líquido de focalización Attune™ es un reactivo de soporte estéril, tamponado y sin azida que contiene un surfactante que ayuda a limpiar las líneas fluídicas del citómetro de focalización acústica Attune™. El líquido de focalización Attune™se ha diseñado para minimizar la formación de burbujas y evitar la acumulación de material celular en la celda de flujo, lo que reduce la obstrucción de los instrumentos.
Práctico
El líquido de focalización 1X listo para su uso se ha diseñado para eliminar la necesidad de dilución antes del uso, así como el acceso a un sistema de purificación de agua. El cómodo embalaje de 10 l proporciona suficiente líquido de focalización como para funcionar durante al menos 10 días (el consumo medio de líquido de focalización por día es inferior a 1 l) y tiene una espita para facilitar el llenado de los depósitos de líquidos integrados.
Alta calidad
El líquido de focalización Attune™ se prepara, filtra y envasa en un entorno estéril para garantizar la máxima calidad. Cada lote se ha validado para su uso con el citómetro de focalización acústica Attune™ y se puede trazar gracias al número de lote que le han asignado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 15 – 30 °C
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™
Formato Líquido
Línea de productos Attune
Cantidad 6 x 1 l
Tipo de producto Reactivo esencial Attune™