Learn More
Líquido de focalización Attune™ (1X)
Descripción
El líquido de focalización Attune™ es una solución de tampón optimizada que se utiliza en el citómetro de focalización acústica Attune™ para focalizar y transportar partículas en todo el sistema de fluídica.
Mantiene la limpieza del sistema
El líquido de focalización Attune™ es un reactivo de soporte estéril, tamponado y sin acida que contiene un surfactante que ayuda a limpiar los conductos de fluidos del citómetro de focalización acústica Attune™ El líquido de focalización Attune™ se ha diseñado para minimizar la formación de burbujas y evitar la acumulación de material celular en la celda de flujo, lo que reduce la obstrucción de los instrumentos.
Práctico
El líquido de focalización 1x listo para su uso se ha diseñado para eliminar la necesidad de dilución antes del uso, así como el acceso a un sistema de purificación de agua. El práctico envase de 10 l proporciona suficiente líquido de focalización para funcionar durante al menos 10 días (el consumo medio de líquido de focalización por día es inferior a 1 l) y tiene una llave para facilitar el llenado de los tanques de fluidos de entrada.
El líquido de focalización Attune™ de alta calidad se prepara, filtra y envasa en un entorno estéril para garantizar la máxima calidad. Cada lote se ha validado para su uso con el citómetro de focalización acústica Attune™ y se puede trazar gracias al número de lote que le han asignado.
Mantiene la limpieza del sistema
El líquido de focalización Attune™ es un reactivo de soporte estéril, tamponado y sin acida que contiene un surfactante que ayuda a limpiar los conductos de fluidos del citómetro de focalización acústica Attune™ El líquido de focalización Attune™ se ha diseñado para minimizar la formación de burbujas y evitar la acumulación de material celular en la celda de flujo, lo que reduce la obstrucción de los instrumentos.
Práctico
El líquido de focalización 1x listo para su uso se ha diseñado para eliminar la necesidad de dilución antes del uso, así como el acceso a un sistema de purificación de agua. El práctico envase de 10 l proporciona suficiente líquido de focalización para funcionar durante al menos 10 días (el consumo medio de líquido de focalización por día es inferior a 1 l) y tiene una llave para facilitar el llenado de los tanques de fluidos de entrada.
El líquido de focalización Attune™ de alta calidad se prepara, filtra y envasa en un entorno estéril para garantizar la máxima calidad. Cada lote se ha validado para su uso con el citómetro de focalización acústica Attune™ y se puede trazar gracias al número de lote que le han asignado.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de focalización acústica Attune™ |
| Formato | Líquido |
| Línea de productos | Attune |
| Cantidad | 1 L |
| Tipo de producto | Reactivo esencial Attune™ |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Attune Focusing Fluid (1X)
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 5-chloro-2-methyl- 3(2H)-isothiazolone