Learn More
Líquido de focalización Attune™ (1X)
Líquido de focalización Attune™ (1x)
Brand: Invitrogen J106627
133.00 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 20.01000kg
Description
- Una solución de tampón optimizada utilizada en el citómetro de focalización acústica Attune™ para focalizar y transportar partículas en todo el sistema de líquidos
- Este reactivo de soporte estéril, tamponado y sin azida contiene un surfactante que ayuda a limpiar los conductos de líquidos del citómetro de focalización acústica Attune™.
- Diseñado para minimizar la formación de burbujas y evitar la acumulación de material celular en la celda de flujo, lo que reduce la obstrucción de los instrumentos
- El líquido de focalización 1X listo para su uso se ha diseñado para eliminar la necesidad de dilución antes del uso, así como el acceso a un sistema de purificación de agua.
- El cómodo embalaje de 20 l proporciona suficiente líquido de focalización como para funcionar durante al menos 20 días (el consumo medio de líquido de focalización por día es inferior a 1 l).
- La llave facilita el llenado de los depósitos de líquidos de entrada.
- Cada lote del líquido de focalización Attune™ se puede trazar gracias al número de lote que se le ha asignado y se ha validado para su uso con el citómetro de focalización acústica Attune™.
Specifications
Mediciones | |
20 l | |
Attune™ |
Reactivo esencial Attune™ | |
Citómetro de focalización acústica Attune™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.