Learn More
Citómetro de flujo Attune™ NxT, azul
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15388676
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
15388676 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15388676
Marca: Invitrogen A24864
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Citómetro de flujo Attune NxT™, azul
El citómetro de focalización acústica Attune™ NxT es un instrumento fácil de usar diseñado para detectar el tamaño y la granularidad de las células, así como la expresión de fluorescencia de anticuerpos, proteínas y reactivos funcionales marcados. El innovador diseño del instrumento da como resultado datos precisos y velocidades de adquisición hasta 10 veces más rápidas que otros citómetros de flujo. El diseño también elimina los largos procedimientos de preparación de muestras, reduce el tiempo para analizar un archivo, permite analizar muestras pequeñas o limitadas y minimiza la variabilidad en las mediciones, lo que conduce a una mejor resolución de las poblaciones. Es ideal para estudios de inmunofenotipado y señalización, análisis del ciclo celular, detección de eventos raros, análisis de células madre, estudios de cáncer y apoptosis, y ensayos microbiológicos.
Con el citómetro de focalización acústica Attune™ NxT obtendrá:
  • Una plataforma flexible que proporciona una medición muy sensible y precisa del tamaño y granularidad celular, así como la detección de fluorescencia
  • Óptica de última generación para fiabilidad a largo plazo
  • Enfoque acústico para datos de alta precisión
  • Una interfaz de usuario de software intuitiva que reduce el tiempo para lograr el mejor rendimiento
  • Flujo de trabajo mejorado para reducir el tiempo de preparación de las muestras antes del análisis
  • Análisis de datos más rápido que permite reducir los tiempos de adquisición
    Diseño flexible que se adapta a las necesidades cambiantes, el presupuesto o el espacio de laboratorio
    El diseño modular del instrumento se adapta a los fluoróforos y proteínas fluorescentes más comunes utilizados en citometría de flujo, lo que permite la alineación con los resultados experimentales anteriores y la adaptación a las necesidades futuras mediante actualizaciones sencillas. El pequeño tamaño del instrumento requiere un espacio mínimo en la mesa, incluso permitiendo su uso en una campana de cultivo celular.
    El enfoque acústico mejora la eficacia en comparación con los citómetros de flujo tradicionales
    Los citómetros de flujo tradicionales se basan en un gran volumen de fluido para enfocar las células antes del análisis, lo que da como resultado una extensa preparación de la muestra antes del análisis e introduce la posibilidad de error debido a los artefactos creados durante el proceso de preparación de la muestra. Con el citómetro de focalización acústica Attune™ NxT, las muestras de sangre pueden ser analizadas sin ser manipuladas usando el ensayo de células sanguíneas sin lisis ni lavado. El instrumento también ofrece flexibilidad en la concentración de la muestra que se puede analizar.
    La focalización acústica permite:
  • Eliminar los pasos de concentración
  • Reducir eficazmente la fluorescencia de fondo mediante un simple paso de dilución, lo que elimina la necesidad de lavar las muestras de fluorescencia antes del análisis
  • Ensayos sin lisis ni lavado
  • Análisis de muestras que tienen un bajo número de células, incluidas LCR, células madre, médula ósea de ratón, sangre de ratón y aspirados con aguja fina
  • Adquisición de un gran volumen de muestras en un tiempo mínimo
    Obtenga más información sobre el citómetro attune NxT y consulte todas las configuraciones disponibles >
    más información sobre cómo funciona la focalización acústica >
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento • Citómetro de flujo Attune NxT
    • Ordenador minitorre con Windows 10 de 64 bits con software de citometría Attune
    • Cable de alimentación con adaptadores
    • Cable USB
    • Solución de apagado Attune
    • Solución de lavado Attune
    • Líquido de focalización Attune
    • Solución de limpieza de celdas de flujo Attune NxT
    • Microesferas de seguimiento de rendimiento Attune
    • Tarjeta de referencia rápida
    Características ecológicas Menos peligroso
    Formato Tubo(s)
    Características del láser Láser de excitación azul (488 nm)
    Frecuencia 50/60 Hz
    Línea de productos Attune
    Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™ NxT
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Cantidad 1 unidad