Learn More
Filtro de enfoque de líquidos Attune™ NxT
Filtro para líquido de citómetro de focalización Attune NxT
Marca: Invitrogen 100022587
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
Este filtro de 0,2 micras evita que los contaminantes penetren en el depósito del líquido de enfoque del citómetro de focalización acústica Attune™ NxT. Se recomienda la sustitución de los filtros una vez cada tres meses, a menos que la detección de partículas pequeñas recomiende su sustitución una vez al mes.Especificaciones
Citómetro de focalización acústica Attune™ | |
Temperatura ambiente | |
Filtro de enfoque de líquidos Attune™ NxT | |
1 unidad |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.