Learn More
Invitrogen™ Jeringa de muestra Attune™ NxT
Código de producto. 15328696
Click to view available options
Cantidad:
1 jeringa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15328696
Marca: Invitrogen™ 100022591
Edge
This 1 mL sample syringe is used with the fluidics system of the Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer to move sample to the flow cell.
This 1 mL sample syringe is used with the fluidics system of the Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer to move sample to the flow cell. Replacement of this syringe is recommended as part of instrument maintenance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Attune
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Cantidad 1 jeringa
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™
Tipo de producto Jeringa de muestras de citómetros de flujo