Learn More
Thermo Scientific™ Attune™ NxT Software, multiple user server license
Software Attune™ NxT, licencia de servidor para varios usuarios
Marca: Thermo Scientific™ A25556
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El software Attune™ NxT se utiliza para operar y mantener el citómetro de focalización acústica Attune™ NxT. Permite un potente análisis experimental definido por el usuario a través de una interfaz intuitiva y fácil de usar y proporciona herramientas avanzadas para la adquisición y el análisis, lo suficientemente simples para usuarios en todos los niveles de experiencia.
- Uso sencillo: interfaz intuitiva y optimizada
- Rapidez: análisis más rápido en tiempo real de grandes conjuntos de datos
- Fácil funcionamiento del instrumento: mantenimiento automatizado y monitorizado del rendimiento del instrumento
- El software Attune™ NxT emplea un sistema de menú que presenta las funciones que necesita cuando las necesita sin tener que desplazarse y hacer clic.
- La pestaña de personalización permite predefinir ajustes para trazados, compuertas, experimentos, informes y superposiciones. Para simplificar la configuración experimental, la pantalla de vista previa muestra todas las combinaciones instantáneamente, permitiendo añadirlas fácilmente al espacio de trabajo del experimento.
- La compensación está automatizada o definida por el usuario y se puede configurar mediante una guía de compensación.
- El software Attune™ NxT se ha diseñado para maximizar la eficacia en la realización de análisis de datos. Utiliza un sistema Windows 7™ de 64 bits para proporcionar velocidades de actualización rápidas para grandes conjuntos de datos de hasta 20 millones de eventos creados por instrumentos multiláser y multiparámetros.
- El software permite visualizar inmediatamente los cambios en sus gráficos de datos en tiempo real a medida que realiza ajustes. Esto le permite dedicar menos tiempo a analizar los datos y más tiempo a su investigación.
- Los citómetros de flujo a menudo requieren que el usuario dedique tiempo a garantizar la calidad del sistema mediante tareas de mantenimiento y un control de calidad adecuado, ya que los cambios en los láseres, los fluidos y la óptica pueden afectar a la calidad de los datos generados. El software Attune™ NxT realiza muchas de estas tareas manuales y las automatiza por completo para ayudar a reducir el tiempo dedicado al mantenimiento del instrumento.
- El software proporciona un sistema automatizado de seguimiento de instrumentos de control de calidad que es importante para recopilar y analizar datos precisos que requieren una interacción mínima del usuario.
- Controles de instrumentos
- Pruebas de rendimiento y mantenimiento automatizadas
- Recopilación de datos
- Herramientas de visualización
- Diagrama de puntos, diagrama de densidad, histograma
- Marcador de histograma, marcador cuádruple
- Puertas lógicas personalizadas
- Vista previa del diagrama de datos para una configuración rápida del mismo
- Visualización de datos: registro, lineal, transformaciones de registro
- Estadística: media, mediana, modo, % de CV, rCV, SD, % total, % activado
- Configuración del experimento
- Compensación automatizada
- Diseño automático y diseños de espacio de trabajo de forma libre
- Herramientas de análisis
- Herramientas de selección de varios archivos
- Gestión de archivos
- Importación/exportación de archivos y experimentos
- Archivos almacenados en formato FCS3.1
- Gestión y seguridad de usuarios
- Cuentas de usuario y administrador: básico/administrador
Especificaciones
1 llave de software Attune™ NxT (varios usuarios), 1 copia de software Attune™ NxT | |
Attune™ | |
10 users | |
Hasta 10 usuarios simultáneos a la vez |
Citómetro de focalización acústica Attune™ NxT | |
Software para citómetros de flujo | |
Temperatura ambiente |