Descripción
La solución de apagado Attune™ es un tampón de limpieza optimizado que se utiliza en el procedimiento de apagado automatizado para el citómetro de focalización acústica Attune™.Minimiza la formación de burbujas
Esta solución de apagado sin acida se ha formulado para minimizar la formación de burbujas que puede producirse en los conductos del sistema durante la noche, para así ayudar a mantener los conductos de fluidos limpios y para minimizar el crecimiento microbiano en los conductos de fluidos.
Uso para el mantenimiento del instrumento
El ciclo de apagado se utiliza al final de cada día para garantizar que todos los fluidos y colorantes de la muestra se han eliminado del sistema, y que los conductos de fluidos y las bombas se llenan con una solución de apagado Attune™ para evitar que se formen depósitos de sal en los conductos. El apagado tarda aproximadamente 20 minutos, pero la mayoría de los pasos son automáticos y están bajo el control del software citométrico Attune™. Los procedimientos de apagado deben ejecutarse al menos una vez al día, incluso si el instrumento está diseñado para un uso continuo. La limpieza adecuada del instrumento garantiza un funcionamiento constante y preciso.
Práctico
La solución de apagado 1x lista para su uso se ha diseñado para eliminar la necesidad de dilución antes del uso, así como el acceso a un sistema de purificación de agua.
Alta calidad
La solución de apagado Attune™ se prepara, filtra y envasa en un entorno estéril para garantizar la máxima calidad. Cada lote se ha validado para su uso con el citómetro de focalización acústica Attune™ y se puede trazar gracias al número de lote que le han asignado.
Especificaciones
Attune™ | |
250 mL | |
Solución de apagado de citómetros de flujo |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Citómetro de focalización acústica Attune™ |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- ATTUNE 1X SHUTDOWN SOLUTION
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6194301 | Certificado de análisis | 27/02/2025 | A24975 |
6165663 | Certificado de análisis | 27/11/2024 | A24975 |
6120047 | Certificado de análisis | 02/08/2024 | A24975 |
3795856 | Certificado de análisis | 04/04/2024 | A24975 |
3753710 | Certificado de análisis | 05/01/2024 | A24975 |
Título del producto
Solución de apagado Attune™ (1X) > 250 mL