Learn More
Solución de apagado Attune™ (1X)
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
Descripción
- Tampón de limpieza optimizado que se utiliza en el procedimiento de apagado automatizado para el citómetro de focalización acústica Attune™.
- La solución de apagado sin azida se ha formulado para minimizar la formación de burbujas que se puede producir en las líneas del sistema durante la noche.
- Menos burbujas ayudan a mantener limpias las líneas de fluido y minimizan el crecimiento microbiano en las líneas de fluido.
- Utilícela al final de cada día para asegurarse de que se han eliminado todos los líquidos y colorantes de las muestras del sistema.
- Asegúrese de que las líneas fluídicas y las bombas estén llenas con la solución de apagado de Attune™ para evitar que se formen depósitos de sal en las líneas.
- El apagado tarda aproximadamente 20 minutos, pero la mayoría de los pasos son automáticos y están bajo el control del software citométrico Attune™.
- Los procedimientos de apagado deben ejecutarse al menos una vez al día, incluso si el instrumento está diseñado para un uso continuo.
- La limpieza adecuada del instrumento garantiza un funcionamiento constante y preciso.
- La solución de apagado 1X lista para su uso se ha diseñado para eliminar la necesidad de dilución antes del uso, así como el acceso a un sistema de purificación de agua.
- La solución de apagado Attune™ se prepara, filtra y envasa en un entorno estéril para garantizar la máxima calidad.
- Cada lote se ha validado para su uso con el citómetro de focalización acústica Attune™ y se puede trazar gracias al número de lote que le han asignado.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | Attune™ |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Cantidad | 1 L |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de focalización acústica Attune™ |
| Tipo de producto | Solución de apagado de citómetros de flujo |