Learn More
Solución de lavado Attune™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
Descripción
- La solución de lavado Attune™ es un tampón de limpieza optimizado que se utiliza en el citómetro de focalización acústica Attune™.
- Ayuda a mantener la limpieza de los conductos de líquidos para minimizar la contaminación o el arrastre.
- Formulada para eliminar los residuos celulares, evitar la acumulación de proteínas y minimizar la cantidad de colorante que se pega a los conductos de fluidos del sistema.
- Se recomienda su uso durante los procedimientos de mantenimiento rutinario y apagado automatizado del citómetro de focalización acústica Attune™.
- La solución de lavado 1X lista para su uso se ha diseñado para eliminar la necesidad de dilución antes del uso, así como el acceso a un sistema de purificación de agua.
- La solución de lavado es estable durante 30 días una vez abierto el frasco.
- La solución de lavado Attune™ se prepara, filtra y envasa en un entorno estéril para garantizar la máxima calidad.
- Cada lote se ha validado para su uso con el citómetro de focalización acústica Attune™ y se puede trazar gracias al número de lote que le han asignado.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de focalización acústica Attune™ |
| Línea de productos | Attune |
| Cantidad | 1 l |
| Tipo de producto | Solución de lavado de citómetros de flujo |