Learn More
Solución de lavado Attune™
Código de producto. p-9634002
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
Código de producto. 15360445
Marca: Invitrogen A24974
La solución de lavado Attune™ es un tampón de limpieza optimizado que se utiliza en el citómetro de focalización acústica Attune™ para mantener la limpieza de los conductos de fluidos, lo que minimiza la contaminación de la muestra o el arrastre.
Mantiene la limpieza del sistema
La solución de lavado Attune™ se ha formulado para eliminar los residuos celulares, evitar la acumulación de proteínas y minimizar la cantidad de colorante que se pega a los conductos de fluidos del sistema. Se recomienda usarlo durante los procedimientos de mantenimiento rutinario y apagado automatizado del citómetro de focalización acústica Attune™.
Práctico
La solución de lavado 1x lista para usar se ha diseñado para eliminar la necesidad de dilución antes del uso, así como el acceso a un sistema de purificación de agua. La solución de lavado es estable durante 30 días una vez abierto el frasco.
Alta calidad
La solución de lavado Attune™ se prepara, filtra y envasa en un entorno estéril para garantizar la máxima calidad. Cada lote se ha validado para su uso con el citómetro de focalización acústica Attune™ y se puede trazar gracias al número de lote que le han asignado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™
Línea de productos Attune
Cantidad 250 mL
Tipo de producto Solución de lavado de citómetros de flujo