Learn More
3M™ Mascarilla de partículas Aura™ serie 9300+
Código de producto. 17217890
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP1
FFP2
FFP3
Partícula FFP2
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Tipo de empaquetado:
A granel
Envasado individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 440
Código de producto. 17217890
Marca: 3M™ 7100241313
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las mascarillas de partículas 3M™ Aura™ serie 9300+ tienen un diseño ergonómico de 3 paneles de pliegue plano con un medio de filtro de baja resistencia respiratoria. Disponibles en los niveles de protección FFP1, FFP2 y FFP3 y con modelos con válvula y sin válvula.
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
  • El original diseño de 3 paneles permite un mayor movimiento facial
  • La tecnología de filtro de baja resistencia le ayuda a respirar más fácilmente
  • El panel superior esculpido se adapta a la nariz y al contorno de la cara para un sellado eficaz
  • El panel superior en relieve ayuda a reducir el empañamiento ocular.
  • Lengüeta de barbilla diseñada para facilitar la colocación y el ajuste
  • Protección FFP2 contra polvos y nieblas en una amplia variedad de aplicaciones industriales y en otros entornos peligrosos
  • El diseño de plegado plano hace que se pueda guardar cómodamente cuando no se utiliza, y las bandas de cabeza trenzadas y codificadas por colores le ayudan a identificar el nivel de protección que se ofrece: azul para FFP2 (NPF 12)
  • Envasadas individualmente en envoltorio higiénico para proteger contra la contaminación
  • Diseñadas para funcionar bien con los productos de protección auditiva y visual 3M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 10
Certificaciones/conformidad (Europa) European Standard EN 149 for Filtering Half Masks to Protect Against Particles
Certificaciones (EN) EN 149
Descripción Sin válvula, a granel
Color White
Design Type Flat-fold
Desechables Sí
Tipo de filtro Partícula FFP2
Material Polypropylene
Tipo de producto General Purpose Particulate Respirator
Tamaño Estándar
Con válvula de exhalación No
Material de la capa de filtración Polypropylene
Sin látex Yes
Material de la correa de la cabeza Polyisoprene
Modelo 9320D+, 3-panel
Material de la pieza nasal Aluminum, Polyurethene
Tipo de pieza nasal Sculpted
Tipo de empaquetado A granel
Cantidad 440/caja
Resistente a Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations
Forma Cup
Esterilidad Non-sterile
Strap Attachment Type Colour-coded Headband, Blue
FDA Cleared Surgical Mask No