Learn More
3M™ Mascarilla de partículas Aura™ serie 9300+
Descripción
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
- Panel superior en relieve
- Embalaje individual
- Diseño ingenioso de 3 paneles
- Sujeción de barbilla innovadora
- Panel nasal esculpido
Specifica
Specifica
| Factor de protección asignado (APF) | FFP2 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Certificaciones (EN) | EN 149 |
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Tamaño | Universal |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.