Learn More
3M™ Mascarilla de partículas Aura™ serie 9300+
Código de producto. 17688516
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP1
FFP2
FFP3
Partícula FFP2
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Tipo de empaquetado:
A granel
Envasado individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 440
Código de producto. 17688516
Marca: 3M™ 7100258910
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las mascarillas de partículas 3M™ Aura™ serie 9300+ tienen un diseño ergonómico de 3 paneles de pliegue plano con un medio de filtro de baja resistencia respiratoria. Disponibles en los niveles de protección FFP1, FFP2 y FFP3 y con modelos con válvula y sin válvula.
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
  • Panel superior en relieve
  • Embalaje individual
  • Diseño ingenioso de 3 paneles
  • Sujeción de barbilla innovadora
  • Panel nasal esculpido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) FFP2
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Certificaciones (EN) EN 149
Color Blanco
Design Type Pliegue plano
Desechables Sí
Tipo de filtro FFP2
Material Polipropileno
Tipo de producto Respirador para partículas de uso general
Tamaño Universal
Con válvula de exhalación No
Material de la capa de filtración Polipropileno
Sin látex Sí
Material de la correa de la cabeza Poliisopreno
Modelo 9320+, 3-panel
Material de la pieza nasal Aluminio, poliuretano
Tipo de pieza nasal Esculpido
Tipo de empaquetado Envasado individual
Resistente a Polvos y vapores en una gran variedad de aplicaciones industriales y otras situaciones de trabajo
Forma Forma de copa
Esterilidad No estéril
Strap Attachment Type Colour-coded Headband, Blue
FDA Cleared Surgical Mask No