Learn More
3M™ Mascarilla de partículas Aura™ serie 9300+
Las mascarillas de partículas 3M™ Aura™ serie 9300+ tienen un diseño ergonómico de 3 paneles de pliegue plano con un medio de filtro de baja resistencia respiratoria. Disponibles en los niveles de protección FFP1, FFP2 y FFP3 y con modelos con válvula y sin válvula.
17.00€ - 1145.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009 |
---|---|
Certificaciones (EN) | EN 149 |
Color | Blanco |
Design Type | Pliegue plano |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Con válvula de exhalación | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Con válvula de exhalación | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17608526
|
3M™
7100258912 |
FFP1 | No | Individually Packaged |
29.12€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
17698516
|
3M™
7100258911 |
FFP1 | Sí | Individually Packaged |
17.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
17688516
|
3M™
7100258910 |
FFP2 | No | Individually Packaged |
54.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
17678516
|
3M™
7100258909 |
FFP2 | Sí | Individually Packaged |
36.95€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
17668516
|
3M™
7100258908 |
FFP3 | No | Individually Packaged |
111.28€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
17618526
|
3M™
7100258913 |
FFP3 | Sí | Individually Packaged |
73.84€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
17217890
|
3M™
7100241313 |
Partícula FFP2 | No | Bulk | N/A | ||||||
Descripción
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
- Panel superior en relieve
- Embalaje individual
- Diseño ingenioso de 3 paneles
- Sujeción de barbilla innovadora
- Panel nasal esculpido
Especificaciones
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Blanco | |
Sí | |
Respirador para partículas de uso general | |
Polipropileno | |
Poliisopreno | |
Esculpido | |
Forma de copa | |
9310+, 3-panel |
EN 149 | |
Pliegue plano | |
Polipropileno | |
Universal | |
Sí | |
Aluminio, poliuretano | |
Polvos y vapores en una gran variedad de aplicaciones industriales y otras situaciones de trabajo | |
No estéril | |
No |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 5 años a partir de la fecha de fabricación