Learn More
3M™ Mascarillas sanitarias desechables Aura™
La mascarilla con válvula recubierta protege al usuario de la inhalación de microorganismos en el aire.Además, puede servir como respirador y como mascarilla quirúrgica resistente a salpicaduras.
Marca: 3M™ 7000088732
54.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Con aprobación de la CE según las directivas sobre productos sanitarios y EPI
- El diseño de 3 paneles, plegable y patentado, permite un mejor movimiento facial y una mayor comodidad para el usuario, así como un fácil almacenamiento cuando no se utiliza.
- La tecnología de filtro con baja resistencia a la respiración ofrece una filtración eficaz con baja resistencia a la respiración para un rendimiento constante de alta calidad
- El panel nasal esculpido ayuda a adaptarse a la nariz y al contorno de la cara y contribuye a mejorar la compatibilidad con las gafas 3M™
- La espuma para la nariz es grande y suave, además de resultar cómoda sobre la piel
- Innovadora sujeción de la barbilla diseñada para facilitar la colocación, el ajuste y la sujeción
Especificaciones
Válvula recubierta | |
Protección FFP3 | |
8/paq. |
IIR | |
1883SV+ |