Learn More
3M™ Mascarillas de partículas Aura™ Serie 9300
El respirador de partículas Aura™ de 3M™ proporciona protección respiratoria con un diseño de 3 paneles planos plegables, baja resistencia respiratoria y un panel superior grabado y esculpido que puede ayudar a reducir el empañamiento de las gafas.
Marca: 3M™ 7000088723
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Description
Con un diseño exclusivo de tres paneles para mayor comodidad y facilidad de comunicación.Las mascarillas de partículas 3M™ Aura™ de la serie 9300 abarcan una amplia gama de aplicaciones que requieren protección FFP1, FFP2 y FFP3.
- El original diseño de 3 paneles permite un mayor movimiento facial
- La tecnología de filtro de baja resistencia le ayuda a respirar más fácilmente
- El panel superior esculpido se adapta a la nariz y al contorno de la cara para un sellado eficaz
- El panel superior en relieve ayuda a reducir el empañamiento ocular.
- Lengüeta de barbilla diseñada para facilitar la colocación y el ajuste
- Fácil de guardar con diseño de plegado plano y envasado individualmente
- Cintas para la cabeza codificadas por colores para facilitar la identificación: azul para FFP2 (NFP 12)
- Disponible en envases grandes o pequeños
- Nivel máximo de uso: Hasta 12x TLV
Spécification
Con aprobación CE conforme a EN 149:2001A1:2009 | |
3 paneles | |
FFP2 | |
No | |
Sí | |
Esculpido | |
Polvos y vapores en una gran variedad de aplicaciones industriales y otras situaciones de trabajo |
Blanco | |
Sí | |
Pliegue plano | |
Agricultura, mantenimiento de limpieza, demolición | |
9320 | |
20/paq. | |
Copa |