Learn More
3M™ Respiradores de partículas Aura™ FFP1-FFP3
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP1
FFP2
FFP3
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Factor de protección asignado (APF):
4
10
20
Modelo:
9310, 3-panel
9312, 3-panel
9320, 3-panel
9322+ P2 con válvula, 3-panel
9322+, 3-panel
9330+ P3, 3-panel
9330, 3-panel
9332+ P3 con válvula, 3-panel
PF9312, 3-panel
PF9320., 3-panel
PF9322, 3-panel
PF9332, 3-panel
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 120
paquete de 20
paquete de 240
paquete de 330
paquete de 440
paquete de 5
Descripción
Con un diseño exclusivo de tres paneles para mayor comodidad y facilidad de comunicación.Las mascarillas de partículas 3M™ Aura™ de la serie 9300 abarcan una amplia gama de aplicaciones que requieren protección FFP1, FFP2 y FFP3.
- Envasadas individualmente para evitar la contaminación
- Tejido de cubierta suave en el panel interior que garantiza una mayor comodidad
- Ligera y plegable
- Diademas tensadas de manera uniforme para aliviar la presión de la correa
- Válvula Cool-Flow de posicionamiento central que reduce la acumulación de calor y facilita la respiración con aire más frío
Especificaciones
Especificaciones
| Factor de protección asignado (APF) | 10 |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE conforme a EN 149:2001A1:2009 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Certificaciones (EN) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Limited-use |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Mostrar más |