Learn More
3M™ Respiradores de partículas Aura™ FFP1-FFP3
El respirador de partículas Aura™ de 3M™ proporciona protección respiratoria con un diseño de 3 paneles planos plegables, baja resistencia respiratoria y un panel superior grabado y esculpido que puede ayudar a reducir el empañamiento de las gafas.
Marca:  3M™ 7000088812
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12602555
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Con un diseño exclusivo de tres paneles para mayor comodidad y facilidad de comunicación.Las mascarillas de partículas 3M™ Aura™ de la serie 9300 abarcan una amplia gama de aplicaciones que requieren protección FFP1, FFP2 y FFP3.
  • El original diseño de 3 paneles permite un mayor movimiento facial
  • La tecnología de filtro de baja resistencia le ayuda a respirar más fácilmente
  • El panel superior esculpido se adapta a la nariz y al contorno de la cara para un sellado eficaz
  • El panel superior en relieve ayuda a reducir el empañamiento ocular.
  • Lengüeta de barbilla diseñada para facilitar la colocación y el ajuste
  • Fácil de guardar con diseño de plegado plano y envasado individualmente
  • Cintas para la cabeza codificadas por colores para facilitar la identificación: rojo para FFP3 (NFP 50)
  • El panel nasal esculpido ayuda a adaptarse a la nariz y al contorno de la cara y contribuye a mejorar la compatibilidad con las gafas 3M
  • Nivel máximo de uso: Hasta 50x TLV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Con aprobación CE conforme a EN 149:2001A1:2009
3 paneles
FFP3
No
Sí
Esculpido
Copa
Blanco
Sí
Respirador de partículas de pliegue plano
Agricultura, mantenimiento de limpieza, demolición
9330
Polvos y vapores en una gran variedad de aplicaciones industriales y otras situaciones de trabajo